missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dihexyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dihexyl Ester |
| CAS | 142288-22-0 |
| Molekylformel | C21H30O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O6/c1-3-5-7-9-13-26-20(24)17-12-11-16(19(22)23)15-18(17)21(25)27-14-10-8-6-4-2/h11-12,15H,3-10,13-14H2,1-2H3,(H,22,23) |
| LEDER | CCCCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4-bis(hexoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.46 |
| Formel vikt | 378.2042 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?