Läs mer
1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1-(2-ethylhexyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1-(2-ethylhexyl) Ester |
| CAS | 61137-09-5 |
| Molekylformel | C17 H22 O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O6/c1-3-5-6-11(4-2)10-23-17(22)13-8-7-12(15(18)19)9-14(13)16(20)21/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(2-ethylhexoxycarbonyl)benzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.353 |
| Formel vikt | 322.142 |