Läs mer
1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,4-Bis(2-ethylhexyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester |
| CAS | 63468-10-0 |
| Molekylformel | C25H37O6- |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)20-13-14-21(22(15-20)23(26)27)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)/p-1 |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,5-bis(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.565 |
| Formel vikt | 433.259 |