Läs mer
1,2,4-bensentrikarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341877
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341877 25 g 25g
11351877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07359.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 528-44-9 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 528-44-9
Molekylformel C9H6O6
Molekylvikt (g/mol) 210.14
MDL-nummer MFCD00002470
InChI-nyckel ARCGXLSVLAOJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimellitic acid, 1,2,4-tricarboxybenzene, 4-carboxyphthalic acid, 1,3,4-benzenetricarboxylic acid, 1,4,5-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-benzenetricarboxylicacid, unii-7nvy29mq5f, 7nvy29mq5f, dsstox_cid_1487
PubChem CID 10708
ChEBI CHEBI:166055
IUPAC-namn bensen-1,2,4-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C(=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
Smältpunkt ∽231°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2214815
Merck Index 14,9702
Formel vikt 210.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.