Läs mer
1,2,4-Bensentrikarboxylanhydrid, 97 %
Produktkod. 11416176
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416176 250 g 250g
11474240 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23003.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192,126 g/mol
1,2,4-bensentrikarboxylsyraanhydrid används för att producera bra värmebeständiga, väderbeständiga och lösningsmedelsbeständiga trimellitatmjukgörare, för att syntetisera polyesterhartser, härdare av epoxihartser, värmebeständiga isolerade laminat, värmebeständiga lacker, stabilisatorer, färgämnen, pigment, ytaktiva ämnen. TMA kan också användas som accelerator för vulkanisering, behandlingsmedel för fiber och flockningsmedel för film. Den har bred tillämpning på högklassig aerooil, impregneringsolja för kraftkondensatorer, lim för granulat, snabblim, limningsmedel, antirökmedel, färgämnen, tryckfärger, mediciner och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2,4-bensentrikarboxylsyraanhydrid används för att producera bra värmebeständiga, väderbeständiga och lösningsmedelsbeständiga trimellitatmjukgörare, för att syntetisera polyesterhartser, härdare av epoxihartser, värmebeständiga isolerade laminat, värmebeständiga lacker, stabilisatorer, färgämnen, pigment, ytaktiva ämnen. TMA kan också användas som accelerator för vulkanisering, behandlingsmedel för fiber och flockningsmedel för film. Den har bred tillämpning på högklassig aerooil, impregneringsolja för kraftkondensatorer, lim för granulat, snabblim, limningsmedel, antirökmedel, färgämnen, tryckfärger, mediciner och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten. Löslig i etanol, aceton och de flesta andra organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-30-7
Molekylformel C9H4O5
Molekylvikt (g/mol) 192.126
MDL-nummer MFCD00005925
InChI-nyckel SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
IUPAC-namn 1,3-dioxo-2-bensofuran-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Smältpunkt 165°C to 169°C
Densitet 1.54
Kokpunkt 240°C to 245°C (14 mmHg)
Flampunkt 227°C (440°F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 9394
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,9703
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water. Soluble in ethanol,acetone,and most other organic solvents.
Formel vikt 192.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.