Läs mer
1,2,4-Bensentrikarboxylanhydrid, 97 %
Produktkod. 10497280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497280 250 g Plastflaska 250g
10395970 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105372500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-30-7
MDL-nummer MFCD00005925
InChI-nyckel SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
IUPAC-namn 1,3-dioxo-2-bensofuran-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 4-Benzenetricarboxylic anhydride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 164,0 °C till 169,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 390,0 °C
Flampunkt 227 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C9H4O5
Kvantitet 250 g
Beilstein 18, 468
Merck Index 15, 9872
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner med vatten. Andra lösligheter: 0,002g/100g ccl4 - 0,06 g/100 g ligroin (25 c), 0,4 g/100 g blandade xylener - 15,5 g/100 g dmf (25 c), 49,6 g/100 g aceton (25 c), 21,6 g/100 g etylacetat (25 c)
Molekylvikt (g/mol) 192.13
Formel vikt 192.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.