missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2,4-Bis(benzyloxy)phenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4-Bis(benzyloxy)phenyl)ethanone |
| CAS | 22877-01-6 |
| Molekylformel | C22H20O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one, 1-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethanone, 2',4'-Bis(benzyloxy)acetophenone, 2',4'-Dibenzyloxyacetophenone, Di-O-benzylresacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)21-13-12-20(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(21)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)C1=CC=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 1-[2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.39 |
| Formel vikt | 332.1412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?