Läs mer
1,2,4-Butanetriol Standardlösning för GC ASTM Metod D-6584, Chem Lab
Produktkod. 15939316
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15939316 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 15939316 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL40.0272.0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 SEK
    1379.86 SEK / 5ml
    Save 630.14 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Beskrivning Innehåller 1000 μg/ml i pyridin
Förpackning Ampull i glas
Lösningen innehåller 1000 μg/ml i pyridin
Metoder GC-metoden ASTM D-6584
Densitet 0.98 g/mL
Flampunkt 17 °C
Fysisk form Vätska
UN-nummer 1282
Färg Färglös
Smältpunkt -42 °C
Kokpunkt 115 °C
Typ Standard
Lösningsmedel eller matris Pyridin
Molekylvikt (g/mol) 79.1
Kvantitet 5 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4-Butanetriol standard solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-butantriol