Läs mer
1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazine |
| CAS | 2514952-66-8 |
| Molekylformel | C18H21ClN2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN2S/c1-13-12-18(14(2)11-15(13)19)22-17-6-4-3-5-16(17)21-9-7-20-8-10-21/h3-6,11-12,20H,7-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1=C(Cl)C=C(C)C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)=C1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-((4-chloro-2,5-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.89 |
| Formel vikt | 332.11 |