Läs mer
1-[2-(4-klorfenyl)-6H-1,3-tiazin-5-yl]etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10578083
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10578083 10 g 10g
10577893 1 g 1g
10118562 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10578083 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB05406EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 219539-29-4
Molekylformel C12H10ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 251.73
MDL-nummer MFCD00276113
InChI-nyckel NEKOTKLWPGNIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethan-1-one, 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethanone, maybridge1_001465, ethanone,1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl
PubChem CID 2799112
IUPAC-namn 1-[2-(4-klorfenyl)-6H-1,3-tiazin-5-yl]etanon
LEDER CC(=O)C1=CN=C(SC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1, 3-thiazin-5-yl]ethan-1-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 251.74
Procent renhet 97%