Läs mer
1-(2,4-diklorobenzoyl)-1H-bensotriazol, TRC
Produktkod. 30394299
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30394299 250 mg
1 options
Produktkod. 30394299 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI937560250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
CAS 200626-61-5
Molekylformel C13H7Cl2N3O
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H-Benzotriazol-1-yl(2,4-dichlorophenyl)-methanone, ITSA-1
InChI formel InChI=1S/C13H7Cl2N3O/c14-8-5-6-9(10(15)7-8)13(19)18-12-4-2-1-3-11(12)16-17-18/h1-7H
LEDER Clc1ccc(C(=O)n2nnc3ccccc23)c(Cl)c1
Molekylvikt (g/mol) 292.12
Formel vikt 290.9966