missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| Formel vikt | 254.997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?