Läs mer
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanone |
| CAS | 132653-23-7 |
| Molekylformel | C10 H7 Cl2 N3 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-5-13-14-6-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| LEDER | Clc1ccc(C(=O)Cn2cnnc2)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-4-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.09 |
| Formel vikt | 254.9966 |