Läs mer
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol, LoGiCal
Produktkod. 30460977
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460977 10 mg
1 options
Produktkod. 30460977 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0235.06
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
CAS 206050-23-9
Analyt- eller komponentnamn 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H9 F2 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
InChI formel InChI=1S/C10H9F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6,10,16H,4H2
Lösningstyp Neat
LEDER OC(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 225.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 225.0714 g/mol