Läs mer
1-(2,4-difluorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)etanon, Mikromol™
Produktkod. 17939604
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17939604 25 mg
1 options
Produktkod. 17939604 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1094.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-(2,4-difluorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)etanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
CAS 86404-63-9
Analyt- eller komponentnamn 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H7 F2 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Fluconazole Imp. E (EP), Voriconazole Imp. A (EP), Voriconazole USP Related Compound C, Voriconazole USP RC C, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, Voriconazole Related Compound C, Fluconazole Impurity E, Voriconazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
LEDER Fc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(F)c1
IUPAC-namn 1-(2,4-difluorfenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 223.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 223,0557 g/mol