Läs mer
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanone |
| CAS | 168479-96-7 |
| Molekylformel | C10H7F2N3O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-5-13-14-6-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| LEDER | FC1=CC=C(C(CN2C=NN=C2)=O)C(F)=C1 |
| IUPAC-namn | 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.18 |
| Formel vikt | 223.06 |