missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2,4-Difluorophenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4-Difluorophenyl)piperazine |
| CAS | 115761-79-0 |
| Molekylformel | C10H12F2N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(2,4-Difluorophenyl)piperazine, 4-(2,4-Difluorophenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12F2N2/c11-8-1-2-10(9(12)7-8)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2 |
| LEDER | FC1=CC=C(C(F)=C1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(2,4-difluorophenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.21 |
| Formel vikt | 198.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?