Läs mer
1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31447806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31447806 5 g
31445955 100 g
31442834 25 g
31434616 10 g
31438148 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31447806 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD116215g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
CAS 85068-30-0
Molekylformel C9H8F2O
MDL-nummer MFCD00015507
Kvantitet 5 g
LEDER CCC(C1=CC=C(F)C=C1F)=O
Molekylvikt (g/mol) 170.16
Procent renhet 98%