Läs mer
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31026473
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31026473 25 g 25g
31016738 5 g -
31017720 100 g -
31025346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31026473 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1124825g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone
CAS 10139-84-1
Molekylformel C9H10O3
MDL-nummer MFCD00010817
Kvantitet 25 g
LEDER CC(C1=CC=C(O)C(C)=C1O)=O
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Procent renhet 95%