Läs mer
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1-hexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)hexan-1-one |
| CAS | 3144-54-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H16 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1-hexanone, 1-Hexanone, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-, Hexanophenone, 2',4'-dihydroxy- (6CI,8CI), 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1-hexanone, 2',4'-Dihydroxycaprophenone, 2',4'-Dihydroxyhexanophenone, 4-Caproylresorcinol, 4-Hexanoylresorcinol, NSC 163332, 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)h |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-5-11(14)10-7-6-9(13)8-12(10)15/h6-8,13,15H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O |
| IUPAC-namn | 1-(2,4-dihydroxyphenyl)hexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.254 |
| Visa mer |