Läs mer
[1-(2,4-Dihydroxyfenyl)-2-(3',4'-dihydroxyfenyl)etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(3',4'-dihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 887354-66-7 |
| Molekylformel | C14H12O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O5/c15-9-2-3-10(13(18)7-9)12(17)5-8-1-4-11(16)14(19)6-8/h1-4,6-7,15-16,18-19H,5H2 |
| LEDER | Oc1ccc(C(=O)Cc2ccc(O)c(O)c2)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(2,4-dihydroxyfenyl)-2-(3,4-dihydroxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.24 |
| Formel vikt | 260.0685 |