Läs mer
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O4/c1-9(10-2-4-11(16)5-3-10)15(19)13-7-6-12(17)8-14(13)18/h2-9,16-18H,1H3 |
| Formel vikt | 258.0892 |
| Procent renhet | >95% |