Läs mer
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol, 95%
Produktkod. 11370066
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11370066 1 g 1g
11360066 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32141.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5379-19-1 | C10H14O | 150.221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5379-19-1
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00060890
InChI-nyckel DNHQUGRUHBFDFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-dimethylphenyl ethanol, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-ol, 1-2,4-dimethylbenzene-1-ethanol
PubChem CID 21475
IUPAC-namn 1-(2,4-dimetylfenyl)etanol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.