missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[2-(4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)ethyl] Ester Butanedioic Acid, TRC

Produktkod. 30012127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012127 10 mg
30012752 100 mg
30011865 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH37143010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1872428-97-1
Molekylformel C15 H27 N O5
Molekylvikt (g/mol) 301.379
IUPAC-namn 4-[2-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)ethoxy]-4-oxobutanoic acid
LEDER CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1CCOC(=O)CCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[2-(4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)ethyl] Ester Butanedioic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H27NO5/c1-14(2)9-11(17)10-15(3,4)16(14)7-8-21-13(20)6-5-12(18)19/h11,17H,5-10H2,1-4H3,(H,18,19)
Formel vikt 301.189
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.