Läs mer
1-[2-(4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)ethyl] Ester Butanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)ethyl] Ester Butanedioic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO5/c1-14(2)9-11(17)10-15(3,4)16(14)7-8-21-13(20)6-5-12(18)19/h11,17H,5-10H2,1-4H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 301.189 |