missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4-Oxadiazol-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Oxadiazol-3-amine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3O/c3-2-4-1-6-5-2/h1H,(H2,3,5) |
| Formel vikt | 85.0276 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?