Läs mer
1,2,4-Triacetoxybenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Triacetoxybenzene |
| CAS | 613-03-6 |
| Molekylformel | C12H12O6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2,4-Tris(acetoxy)benzene, 2-Hydroxyhydroquinone triacetateHydroxyhydroquinone triacetate, Pyrogallol A, NSC 2149 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O6/c1-7(13)16-10-4-5-11(17-8(2)14)12(6-10)18-9(3)15/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(OC(=O)C)c(OC(=O)C)c1 |
| IUPAC-namn | (3,4-diacetyloxyphenyl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.22 |
| Formel vikt | 252.0634 |