Läs mer
1,2,4-triaminobensendihydroklorid, TRC
Produktkod. 30455962
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455962 500 mg
30449079 100 mg
30454244 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT895865500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-47-4
Molekylformel C6H9N3 . 2(HCl)
Molekylvikt (g/mol) 196.07
Synonym 1,2,4-Triamino-Benzene 2HCl
IUPAC-namn bensen-1,2,4-triamin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.Nc1ccc(N)c(N)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Triaminobenzene Dihydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4;;/h1-3H,7-9H2;2*1H
Formel vikt 195.033