Läs mer
1,2,4-triazin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10479644
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10479644 5 g 5g
10352003 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10479644 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC14623DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-99-6
Molekylformel C3H4N4
Molekylvikt (g/mol) 96.093
InChI-nyckel MJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazine, as-triazine, 3-amino, 3-amino-as-triazine, 1,2,4-triazin-3-ylamine, 1,2,4-triazine-3-ylamine, 1,2,4 triazin-3-ylamine, zlchem 1277, 1,2,4-triazine-3-amine, 3-amino-1,2,4,-triazine
PubChem CID 70715
IUPAC-namn 1,2,4-triazin-3-amin
LEDER C1=CN=NC(=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 4-Triazin-3-amine
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 96.09