Läs mer
1,2,4-Triazin-3-amin, TRC
Produktkod. 30450631
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450631 10 mg
30453618 100 mg
30451446 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30450631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79526310MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-99-6
Molekylformel C3H4N4
Molekylvikt (g/mol) 96.09
Synonym 3-Amino-1,2,4-triazine, 3-Amino-as-triazine, NSC 203233, [1,2,4]Triazin-3-ylamine
IUPAC-namn 4H-1,2,4-triazin-3-imin
LEDER N=C1NC=CN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Triazin-3-amine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4N4/c4-3-5-1-2-6-7-3/h1-2H,(H2,4,5,7)
Formel vikt 96.0436