Läs mer
1,2,4-Triazine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Triazine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3/c1-2-5-6-3-4-1/h1-3H |
| Formel vikt | 81.0327 |