Läs mer
1,2,4-Triazol-4-amin, TRC
Produktkod. 30451540
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451540 1 g
30454986 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30451540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7674201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-13-4
Molekylformel C2 H4 N4
Molekylvikt (g/mol) 84.08
Synonym 4-Amino-1,2,4-triazole, 4H-1,2,4-Triazole, 4-amino- (8CI), 1,2,4-Triazol-4-amine, 1,2,4-Triazol-4-ylamine, 1,2,4-Triazole-4-amine, 1-Amino-1,3,4-triazole, 1-Amino-1H-1,3,4-triazole, 4-Amino-1,2,4(4H)-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole, A 1137, NSC 3263, NSC 7242, 4H-1,2,4-Triazol-4-amine, ATC
IUPAC-namn 1,2,4-triazol-4-amin
LEDER Nn1cnnc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1,2,4-triazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Formel vikt 84.0436
Procent renhet >95%