Läs mer
1,2,4-Triazol, 99 %
Produktkod. 11474673
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474673 25 g 25g
11484673 100 g 100g
11494673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474673 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11597.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.28 SEK
    427.65 SEK / 25g
    Save 48.63 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69,067 g/mol
1,2,4-triazol används i stor utsträckning som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Det fungerar som ett anti-skalningsmedel och svampdödande förening. Det används ofta i svampdödande medel som flukonazol-anditrakonazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2,4-triazol används i stor utsträckning som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Det fungerar som ett anti-skalningsmedel och svampdödande förening. Det används ofta i svampdödande medel som flukonazol-anditrakonazol.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-88-0
Molekylformel C2H3N3
Molekylvikt (g/mol) 69.067
MDL-nummer MFCD00005228
InChI-nyckel NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC-namn IH-1,2,4-triazol
LEDER C1=NC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Triazole
Smältpunkt 118 °C till 122 °C
Kokpunkt 260 °C
Flampunkt 158 °C (316 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 104767
Merck Index 14,9605
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 69.07
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4-Triazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Triazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.