Läs mer
1,2,4-Triazol, 99 %
Beskrivning
1,2,4-triazol används i stor utsträckning som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Det fungerar som ett anti-skalningsmedel och svampdödande förening. Det används ofta i svampdödande medel som flukonazol-anditrakonazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,2,4-triazol används i stor utsträckning som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Det fungerar som ett anti-skalningsmedel och svampdödande förening. Det används ofta i svampdödande medel som flukonazol-anditrakonazol.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Triazole |
| Smältpunkt | 118 °C till 122 °C |
| Kokpunkt | 260 °C |
| Flampunkt | 158 °C (316 °F) |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 104767 |
| Merck Index | 14,9605 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 69.07 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- 1,2,4-Triazole
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Triazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.