Läs mer
1,2,4-Triazole-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Triazole-d3 |
| CAS | 43088-92-2 |
| Molekylformel | C2 D3 N3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2 H,(H,3,4,5)/i1D,2 D/hD |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])n([2 H])n1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trideuterio-1,2,4-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.084 |
| Formel vikt | 72.052 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |