Läs mer
1,2,4-Triazole-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Triazole-d3 |
| CAS | 43088-92-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2 D3 N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazole-D3, 1H-1,2,4-Triazole-1,3,5-d3 (9CI','ACI), 1,2,4-Triazole-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1D,2D/hD |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])n([2H])n1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trideuterio-1,2,4-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.084 |
| Visa mer |