missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4-Triazole, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 288-88-0 |
| Smältpunkt | 119°C to 122°C |
| Densitet | 1.15 g/cm3 at 130°C |
| Kokpunkt | 259°C to 261°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005228 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,2,4-Triazole, 1,2,4-Triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 69.07 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?