Läs mer
1,2,4-Triazol, natriumsalt, 90%, teknisk
Produktkod. 10341004 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10341004 10 g Glasflaska 10g
10173820 50 g Glasflaska 50g
10091881 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10341004 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188990100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41253-21-8 | C2H2N3Na | 91,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41253-21-8
Molekylformel C2H2N3Na
Molekylvikt (g/mol) 91.05
MDL-nummer MFCD00044437
InChI-nyckel NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1,2,4-triazolylsodium, 1,2,4-triazole sodium derivative, 1,2,4-triazole sodium salt, sodium 1,2,4-triazolide, 1h-1,2,4-triazole, sodium salt, sodium 1h-1,2,4-triazolate, 1,2,4-triazole sodium, sodium 1h-1,2,4-triazolide, 1,2,4-triazole, sodium salt
PubChem CID 4649906
IUPAC-namn natrium;2,4-diaza-l-azanidacyklopenta-2,4-dien
LEDER C1=NC=N[N-]1.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Namnnotering teknik, 90 %
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 295 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 26, II, 7
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: olösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 91.05
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.