Läs mer
1,2,4-triazol natriumsalt, TRC
Produktkod. 30451054
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30451054 50 g
1 options
Produktkod. 30451054 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT76744050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Triazole Sodium Salt
CAS 41253-21-8
Molekylformel C2H2N3Na
Kvantitet 50 g
Synonym 1H-1,2,4-Triazole Sodium Salt, Sodium 1,2,4-triazole-4-ide, Sodium 1H-1,2,4-Triazolate, Sodium 1H-1,2,4-Triazolide, Triazole Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
LEDER [Na+].c1nc[n-]n1
IUPAC-namn natrium; 2,4-diaza-1-azanidacyclopenta-2,4-diene
Molekylvikt (g/mol) 91.05
Formel vikt 91.0146