Läs mer
1,2,4-Triazol, TRC
Produktkod. 30457159
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30457159 25 g
1 options
Produktkod. 30457159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT76741025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C2 H3 N3
Kvantitet 25 g
Synonym 1H-1,2,4-Triazol, 1H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI), 3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, NSC 83128, CGA 71019, CGA 98032
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
LEDER c1nc[nH]n1
IUPAC-namn 1H-1,2,4-triazol
Molekylvikt (g/mol) 69.07
Formel vikt 69.0327