missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol, TRC

Produktkod. 30415575
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415575 50 mg
30427649 10 mg
30409450 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT13945050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1824144-99-1
Molekylformel C6H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 135.12
IUPAC-namn [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol
LEDER Oc1cccc2ncnn12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-3-1-2-5-7-4-8-9(5)6/h1-4,10H
Formel vikt 135.0433
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.