Läs mer
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-3-1-2-5-7-4-8-9(5)6/h1-4,10H |
| Formel vikt | 135.0433 |