Läs mer
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-8-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-8-ol |
| CAS | 86467-41-6 |
| Molekylformel | C6H5N3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O/c10-5-2-1-3-9-6(5)7-4-8-9/h1-4,10H |
| LEDER | Oc1cccn2ncnc12 |
| IUPAC-namn | [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.12 |
| Formel vikt | 135.0433 |