Läs mer
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-1-2-6-8-4-9-10(6)3-5/h1-4H,(H,11,12) |
| Formel vikt | 163.0382 |