missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole-5-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole-5-methanol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3OS/c13-4-6-2-1-3-7-8(6)12-5-10-11-9(12)14-7/h1-3,5,13H,4H2 |
| Formel vikt | 205.031 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?