missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one, Mikromol™

Produktkod. 30461026
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461026 4 x 25 mg
30049410 25 mg
17961856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461026 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0421.1100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one
CAS 6969-71-7
Analyt- eller komponentnamn 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H5 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
Lösningstyp Neat
LEDER O=C1NN=C2C=CC=CN12
IUPAC-namn 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one
Molekylvikt (g/mol) 135.12
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 135.0433 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.