Läs mer
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10324052
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10324052 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10324052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07000DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5N3S
MDL-nummer MFCD03783345
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
InChI-nyckel ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER S=C1NN=C2C=CC=CN12
IUPAC-namn 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-tion
Molekylvikt (g/mol) 151.19
PubChem CID 676422
Formel vikt 151.19
Procent renhet 97%