Läs mer
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3-tiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol |
| CAS | 6952-68-7 |
| Molekylformel | C6H5N3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3S/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10) |
| LEDER | S=C1NN=C2C=CC=CN12 |
| IUPAC-namn | 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.19 |
| Formel vikt | 151.0204 |