Läs mer
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3-tiol, TRC
Produktkod. 30456998
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30456998 100 mg
1 options
Produktkod. 30456998 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796533100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
Molekylformel C6H5N3S
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5N3S/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
LEDER S=C1NN=C2C=CC=CN12
IUPAC-namn 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-thione
Molekylvikt (g/mol) 151.19
Formel vikt 151.0204