Läs mer
1,2,4-Tribromo-2,3-dimethylbutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Tribromo-2,3-dimethylbutane |
| CAS | 2445792-13-0 |
| Molekylformel | C6H11Br3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Br3/c1-5(3-7)6(2,9)4-8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(CBr)C(C)(Br)CBr |
| IUPAC-namn | 1,2,4-tribromo-2,3-dimethylbutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.86 |
| Formel vikt | 319.8411 |